Learn More
Anhídrido 2-sulfobenzoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430913 500 g 500 g
11410913 25 g 25 g
11420913 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13314.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-08-3
Fórmula molecular C7H4O4S
Peso molecular (g/mol) 184.165
Número MDL MFCD00005879
Clave InChI NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Sulfobenzoic anhydride
Punto de fusión ∼120°C
Punto de ebullición 184°C to 186°C (18 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 139893
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 94%