Learn More
Hidrato de ácido 2-sulfobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480987 25 g 25 g
11490987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23381.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123333-68-6 | C7H6O5S | 202.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-68-6
Fórmula molecular C7H6O5S
Peso molecular (g/mol) 202.18
Número MDL MFCD00007479
Clave InChI ZMPRRFPMMJQXPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-sulfobenzoic acid hydrate, benzoic acid, 2-sulfo-hydrate, acmc-20anmu, 2-sulphobenzoic acid hydrate, c7h6o5s.h2o, 2-sulfobenzoic acid, oxamethane, benzoic acid, 2-sulfo-, monohydrate
PubChem CID 24820382
Nombre IUPAC ácido 2-sulfobenzoico; hidrato
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Sulfobenzoic acid hydrate
Punto de fusión ∼68°C to 72°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2106852
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.19 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%