Learn More
Anhídrido cíclico de ácido 2-sulfobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10541251 25 g Frasco de vidrio 25 g
10675632 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10541251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-08-3
Fórmula molecular C7H4O4S
Peso molecular (g/mol) 184.17
Número MDL MFCD00005879
Clave InChI NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116°C to 127°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 184°C to 186°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Cristales o polvo de cristalina