Learn More
2-sulfobenzaldehído Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30427800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427800 250 g 250 g
30414224 50 g -
30427801 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS689155250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-72-6
Fórmula molecular C7H5NaO4S
Peso molecular (g/mol) 208.17
Sinónimo 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-formilbencenosulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9806