Learn More
Ácido 2-(sulfoacetamido)dimetacloro acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethachlor Metabolite CGA 373464 |
| CAS | 1196533-13-7 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O6 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dimethachlor Metabolite CGA 373464, Glycine','N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-sulfoacetyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO6S/c1-8-4-3-5-9(2)12(8)13(6-11(15)16)10(14)7-20(17,18)19/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18,19) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1N(CC(=O)O)C(=O)CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,6-dimetil-N-(2-sulfoacetil)anilino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 301.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.062 |