Learn More
2-sulfanilpropan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Sulfanylpropan-1-ol |
| CAS | 3001-64-7 |
| Fórmula molecular | C3 H8 OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Mercapto-1-propanol, 2-Mercaptopropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8OS/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(S)CO |
| Nombre IUPAC | 2-sulfanilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 92.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0296 |