Learn More
Ácido 2-(-estiriltio)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10580543 1 g 1 g
10405142 10 g 10 g
10535934 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10580543 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S11590DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13435-97-7
Fórmula molecular C10H10O2S
Peso molecular (g/mol) 194.248
Número MDL MFCD00068078
Clave InChI IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 5474136
Nombre IUPAC ácido 2-[(E)-2-feniletenil]sulfanilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Styrylthio)acetic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH=CHSCH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.25
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.