Learn More
2-Stearoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 30409588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409588 2.5 mg
30419577 25 mg
30423193 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6865752.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4421-58-3
Fórmula molecular C26 H54 N O7 P
Peso molecular (g/mol) 523.68
Sinónimo 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacosan-1-aminium, 4-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-, inner salt, 4-oxide, (7R)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacosan-1-aminium, 4-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-, inner salt, 4-oxide, (R)-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, 1-ester with 2-monostearin, L- (8CI), (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosan-1-aminium inner salt 4-oxide, 2-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Nombre IUPAC [(2R)-3-hidroxi-2-octadecanoiloxipropilo] 2-(trimetilanianiolil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.3638