Learn More
2-estearo-1-oleína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Stearo-1-olein |
| CAS | 38635-46-0 |
| Fórmula molecular | C39H74O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycerol 1-Oleate 2-Stearate, (Z)-9-Octadecenoic Acid 3-Hydroxy-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H74O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,37,40H,3-16,18,20-36H2,1-2H3/b19-17- |
| SMILES | OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | Oleato de 3-hidroxi-2-(estearoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 623.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.55 |