Learn More
2-sec-Butiltiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475563 25 g 25 g
11465563 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13483.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18277-27-5 | C7H11NS | 141.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18277-27-5
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.23
Número MDL MFCD00051951
Clave InChI MHJSWOZJMPIGJQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-sec-butylthiazole, 2-sec-butyl thiazole, 2-1-methylpropyl thiazole, 2-1-methylpropyl-thiazole, thiazole, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl-1,3-thiazole, thiazole, 2-sec-butyl, fema no. 3372, 2-s-butylthiazole
PubChem CID 519539
Nombre IUPAC 2-butan-2-il-1,3-tiazol
SMILES CCC(C)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butylthiazole
Densidad 1.007
Punto de ebullición 174°C to 175°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4985
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza ≥98%