Learn More
2-sec-butilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-sec-Butylphenol |
| CAS | 89-72-5 |
| Fórmula molecular | C10H14O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-sec-Butyl-phenol, 2-(1-Methylpropyl)phenol, (±)-2-sec-Butylphenol, 2-(2-Butyl)phenol, o-sec-Butylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)c1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-Butan-2-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |