Learn More
2-Sec-butilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428387 250 g 250 g
11418387 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18461.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-72-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-72-5
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002225
Clave InChI NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-sec-butylphenol, o-sec-butylphenol, 2-1-methylpropyl phenol, 2-2-butyl phenol, phenol, 2-1-methylpropyl, 2-butan-2-yl phenol, phenol, o-sec-butyl, 2-sec.butylfenol, isopropyl o-cresol, 2-sec.butylfenol czech
PubChem CID 6984
ChEBI CHEBI:34303
Nombre IUPAC 2-Butan-2-ilfenol
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butylphenol
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 0.982
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.522
Cantidad 250 g
Número UN UN3145
Beilstein 1210026
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-sec-Butylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-sec-Butylphenol