Learn More
2-sec-butil-d5-4-{4-[4-(4-metiloxi-fenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30335998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335998 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30335998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6933225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-
CAS 1020719-22-5
Fórmula molecular C23 2H5 H24 N5 O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
Nombre IUPAC 4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-il)-1,2,4-triazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 412.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.2635