Learn More
2-sec-butil-d5-4-{4-[4-(4-metiloxi-fenil)-piperazin-1-il]-fenil}-2,4-dihidro-[1,2,4]-triazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30337840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337840 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30337840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69332250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-methyloxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-
CAS 1020719-22-5
Fórmula molecular C23 2H5 H24 N5 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29N5O2/c1-4-18(2)28-23(29)27(17-24-28)21-7-5-19(6-8-21)25-13-15-26(16-14-25)20-9-11-22(30-3)12-10-20/h5-12,17-18H,4,13-16H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC)cc4
Nombre IUPAC 4-[4-[4-(4-metoxifenil)piperazin-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-il)-1,2,4-triazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 412.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.2635
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.