Learn More
2-sec-butil-3-metoxipirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine |
| CAS | 24168-70-5 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)pyrazine, 2-Methoxy-3-sec-butylpyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)c1nccnc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-butan-2-il-3-metoxipirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1106 |