Learn More
Ácido 2-(S)-hidroxi-4-oxo-4-fenilbutírico, TRC
Código de producto. 30397133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric Acid
CAS 146912-63-2
Fórmula molecular C10 H10 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α-Hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9,12H,6H2,(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O[C@@H](CC(=O)c1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-hidroxi-4-oxo-4-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 194.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579