Learn More
Ácido 2(S)-amino-4-azido-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2(S)-Amino-4-azido-butanoic Acid |
| CAS | 120042-14-0 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N4 O2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N4O2/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6/h3H,1-2,5H2,(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-azidobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0647 |