Learn More
2-[(S)-(4-Clorofenilo)(4-piperidinoxi)metil]piridina L-Tartrato, TRC
Código de producto. 30368450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368450 100 g 100 g
30358963 5 g 5 g
30353283 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380375100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210095-58-2
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 452.89
Sinónimo 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate
Nombre IUPAC 2-[(S)-(4-clorofenil)-piperidina-4-iloximetil]piridina; (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Clc1ccc(cc1)[C@H](OC2CCNCC2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(S)-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine L-Tartrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2O.C4H6O6/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-;1-,2-/m01/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.135