Learn More
Clorhidrato de 2-[(RS)-(4-metilfenil)fenilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina, TRC
Código de producto. 30476720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30476720 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30476720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3257881MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride (4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride)
CAS 4024-34-4
Fórmula molecular C18 H23 N O . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-Methyldiphenhydramine Hydrochloride, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-(4-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine Hydrochloride, 2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, para-Methylbenzyl Isomer Hydrochloride of Orphenadrine, Dimenhydrinate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Diphenhydramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[(4-metilfenil)-fenilmetoxi]etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 305.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1546