Learn More
2-[(RS)-(4-hidroxifenil)(piridin-2-il)metil]fenol, Mikromol™
Descripción
2-[(RS)-(4-hidroxifenil)(piridin-2-il)metil]fenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol |
| CAS | 16985-05-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisacodyl Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound B, Bisacodyl USP RC B, 2,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]bisphenol, 2-[(RS)-(4-Hydroxyphenyl)(pyridin-2-yl)methyl]phenol, Bisacodyl Related Compound B, Bisacodyl Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15NO2/c20-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)21/h1-12,18,20-21H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3O |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-hidroxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenol |
| Mostrar más |