Learn More
Acetato de 2-[(RS)-[4-(acetiloxi)fenil]-(piridin-2-il)metil]fenilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de 2-[(RS)-[4-(acetiloxi)fenil]-(piridin-2-il)metil]fenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 111664-35-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H19 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bisacodyl Imp. E (EP), Bisacodyl USP Related Compound E, Bisacodyl USP RC E, 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound E, Bisacodyl Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-[(2-acetiloxifenil)-piridin-2-ilmetil]fenilo] |
| Mostrar más |