Learn More
2-[(RS)-[[3-Metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil]sulfinil]-1H-benzimidazol (N-óxido de lansoprazol), Mikromol™
Código de producto. 17963386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17963386 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0474.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(RS)-[[3-Metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil]sulfinil]-1H-benzimidazol (N-óxido de lansoprazol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
CAS 213476-12-1
Nombres de analitos o componentes 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 F3 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide, Lansoprazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Nombre IUPAC 2-[[3-metil-1-óxido-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-1-io-2-il]metilsulfinil]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 385.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385,0708 g/mol