Learn More
2-[(RS)-[(3,5-Dimetilpiridin-2-il)metil]sulfinil]-5-metoxi-1H-bencimidazol, Mikromol™
Código de producto. 30050652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050652 25 mg 25 miligramos
30049361 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050652 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(RS)-[(3,5-Dimetilpiridin-2-il)metil]sulfinil]-5-metoxi-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 110374-16-8
Nombres de analitos o componentes 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C16 H17 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Esomeprazole Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP), 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity B, Omeprazole Impurity B, Esomeprazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C
Nombre IUPAC 2-[(3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-5-metoxi-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 315.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,1041 g/mol