Learn More
Ácido 2(R,S)-hidroxi-4[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]metilamino]-4-oxo-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2R,S-Hydroxy-4[[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]methylamino]-4-oxobutanoic Acid |
| CAS | 1217525-08-0 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(12(18)6-10(16)13(19)20)7-11(17)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-17H,6-7H2,1H3,(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)CC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-4-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-metilamino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 283.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1056 |