Learn More
Éster 4-terc-butílico del ácido 2-(R)-pentilsuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(R)-Pentylsuccinic Acid 4-tert-Butyl Ester |
| CAS | 153427-69-1 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O4/c1-5-6-7-8-10(12(15)16)9-11(14)17-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-oxoetil]heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1675 |