Learn More
(2'R)-2'-Desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]-2'-fluoro-2'-metil-uridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2'R)-2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluoro-2'-methyl-uridine |
| CAS | 1244762-86-4 |
| Fórmula molecular | C16H27FN2O5Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2’R)-2’-Deoxy-3’-O-[(1,1-Dimethylethyl)Dimethylsilyl]-2’-Fluoro-2’-Methyl-Uridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2S.CH4O4S/c1-18-14-9-5-6-10-15(14)19-16(18)11-12-17-13-7-3-2-4-8-13;1-5-6(2,3)4/h2-12H,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@]1(C)F |
| Peso molecular (g/mol) | 374.48 |