Learn More
2-(R)-[1-(S)-(3,5-Bis(trifluorometil)fenil)etoxi]-3-(S)-fluorofenilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(R)-[1-(S)-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy]-3-(S)-f |
| CAS | 170729-79-0 |
| Fórmula molecular | C20H18F7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F7NO2/c1-11(13-8-14(19(22,23)24)10-15(9-13)20(25,26)27)30-18-17(28-6-7-29-18)12-2-4-16(21)5-3-12/h2-5,8-11,17-18,28H,6-7H2,1H3/t11-,17-,18+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O[C@H]1OCCN[C@H]1c2ccc(F)cc2)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-[(1S)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-3-(4-fluorofenil)morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 437.35 |