Learn More
2-quinoxalinona, TRC
Código de producto. 30410260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410260 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30410260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ76528525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinalphos free hydroxy
CAS 1196-57-2
Fórmula molecular C8 H6 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Quinoxalinol (7CI), 1,2-Dihydroquinoxalin-2-one, 2-Hydroxyquinoxaline, 2-Quinoxalinone, 2-Quinoxalone, 3-Quinoxalinone, NSC 13154, Quinoxaline-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES Oc1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC quinoxalin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 146.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.048