Learn More
2-Quinoxalina Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30134255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134255 10 g 10 g
30004204 500 mg 500 miligramos
30006650 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ76526510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 879-65-2
Fórmula molecular C9 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Sinónimo Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0429