Learn More
Éster metílico del ácido 2-quinoxalincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| CAS | 1865-11-8 |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cnc2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | metil quinoxalina-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |