Learn More
Ácido 2-quinoxalinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10613773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613773 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10160952 500 mg Glass bottle 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368681000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
CAS 879-65-2
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00012334
Clave InChI UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinoxalinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206.0°C
Color Beige a verde amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación