Learn More
2-quinoxalinecarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30409732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409732 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30409732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ765200250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinoxalinecarboxaldehyde
CAS 1593-08-4
Fórmula molecular C9H6N2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
SMILES O=Cc1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC quinoxalin-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 158.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.048