Learn More
2-Quinoxalincarbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10739783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10739783 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10676753 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10547464 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10739783 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC03504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 1593-08-4
Fórmula molecular C9H6N2O
Peso molecular (g/mol) 158.16
Número MDL MFCD00272280
Clave InChI UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formylquinoxaline, 2-quinoxalinecarbaldehyde, 2-quinoxalinecarboxaldehyde, quinoxaline-2-carboxaldehyde, chinoxalin-2-aldehyd, pubchem21935, rarechem ak ml 0126, art-chem-bb b000386, quinoxalin-2-carboxaldehyde, 2-quinoxaline-carboxaldehyde
PubChem CID 594088
Nombre IUPAC quinoxalin-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Quinoxalinecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 97%