Learn More
Ácido 2-quinolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30410003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410003 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7004901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 93-10-7
Fórmula molecular C10H7NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
Nombre IUPAC ácido quinolina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 173.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0477