Learn More
2-quinolincarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438678 5 g Frasco de vidrio 5 g
13428678 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13438678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1436-43-7
Fórmula molecular C10H6N2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00134341
Clave InChI WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
Nombre IUPAC quinolina-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinolinecarbonitrile
Punto de fusión 93°C to 95°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Quinolinecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.