Learn More
2-Quinolinacarbaldehído, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10180722 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10180722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04404DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Quinolinecarbaldehyde
CAS 5470-96-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula molecular C10H7NO
Número MDL MFCD00075032
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
Clave InChI WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Nombre IUPAC quinolina-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 157.17
PubChem CID 79619
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%