Learn More
2-(quinolina-4-il)etano-1-amina, TRC
Código de producto. 30373706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373706 50 mg
30370758 10 mg
30376151 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59239550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860720-12-3
Fórmula molecular C11 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Nombre IUPAC 2-(4-quinolil)etanol
SMILES NCCc1ccnc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Quinolin-4-yl)ethan-1-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2/c12-7-5-9-6-8-13-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,8H,5,7,12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1