Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Pirrolidona-5-ácido carboxílico, sal sódica, solución al 50 % en peso en agua
Código de producto. 10491461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10491461 25 mL 25 ml
10023010 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491461 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 232920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Color Incolora
Nombre de nota 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
% mín. CAS 47.5
% máx. CAS 52.5
Fórmula molecular C5H6NNaO3
Número MDL MFCD00066984
Densidad 1.27g/mL
Sinónimo sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
Clave InChI CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Nombre IUPAC sodio;5-oxopirrolidina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.1
Porcentaje de pureza 47.5 to 52.5%
Envase Frasco de vidrio
pH 6.8 to 7.4
Cantidad 25 mL
Forma física Solución