Learn More
2-Ácido Pirrolidinilfosfónico, TRC
Código de producto. 30425613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425613 10 mg -
30408995 100 mg 100 miligramos
30426461 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99185510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73858-59-0
Fórmula molecular C4 H10 N O3 P
Peso molecular (g/mol) 151.1
Sinónimo Phosphonic acid, 2-pyrrolidinyl- (9CI), Pyrrolidin-2-ylphosphonic Acid
Nombre IUPAC Ácido Pirrolidina-2-ilfosfónico
SMILES OP(=O)(O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinylphosphonic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10NO3P/c6-9(7,8)4-2-1-3-5-4/h4-5H,1-3H2,(H2,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0398
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.