Learn More
Bromuro de (2-pirrolidiniletil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Pyrrolidinylethyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 23072-03-9 |
| Fórmula molecular | C24 H27 N P . Br |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(1-Pyrrolidino)ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27NP.BrH/c1-4-12-22(13-5-1)26(23-14-6-2-7-15-23,24-16-8-3-9-17-24)21-20-25-18-10-11-19-25;/h1-9,12-17H,10-11,18-21H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C=1C=CC(=CC1)[P+](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)CCN4CCCC4 |
| Nombre IUPAC | bromuro de trifenil(2-pirrolidin-1-iletil)fosfonio |
| Peso molecular (g/mol) | 440.35564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.1064 |