Learn More
2-Pirrolidinilo desmorfolinilrocuronium bromuro, TRC
Código de producto. 30427451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427451 1 mg 1 miligramo
30417318 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9985401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190105-65-7
Fórmula molecular C32 H53 N2 O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 593.68
Sinónimo Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-(acetyloxy)-3-hydroxy-2-(1-pyrrolidinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1), 1-[17β-Acetoxy-3α-hydroxy-2β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-il)-2-pirrolidina-1-il-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCCC5)[N+]6(CC=C)CCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinyl Desmorpholinylrocuronium bromide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H53N2O3.BrH/c1-5-16-34(17-8-9-18-34)28-20-26-24-11-10-23-19-29(36)27(33-14-6-7-15-33)21-32(23,4)25(24)12-13-31(26,3)30(28)37-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.324