Learn More
2-Pirrolidinil-3-acetil Desmorfolinilrocuronio Bromuro, TRC
Código de producto. 30008406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008406 2.5 mg 2.50 miligramo
30006914 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9985352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190105-66-8
Fórmula molecular C34 H55 N2 O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 635.72
Sinónimo Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)-2-(1-pyrrolidinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1), 1-[3α,17β-Acetoxy-2β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetilo-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-il)-2-pirrolidina-1-il-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)[N+]5(CC=C)CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinyl-3-acetyl Desmorpholinylrocuronium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H55N2O4.BrH/c1-6-17-36(18-9-10-19-36)30-21-28-26-12-11-25-20-31(39-23(2)37)29(35-15-7-8-16-35)22-34(25,5)27(26)13-14-33(28,4)32(30)40-24(3)38;/h6,25-32H,1,7-22H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.3345
Porcentaje de pureza >95%