Learn More
2-Pirrolidonona, TRC
Código de producto. 17999729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999729 25 g 25 g
18031240 100 g 100 g
18061330 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17999729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99899025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-45-5
Fórmula molecular C4 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 85.1
Sinónimo 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
Nombre IUPAC pirrolidin-2-ona
SMILES O=C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0528
Porcentaje de pureza >95%