Learn More
2-Pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429150 500 g 500 g
11419150 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15332.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.106 g/mol
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-pirrolidinona se utiliza como derivado en productos farmacéuticos, como cotinina, doxapram, piracetam, povidona y etosuximida. Se utiliza como disolvente y como intermediario en polímeros, cartuchos de inyección de tinta, productos de tonos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua y otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-45-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.106
Número MDL MFCD00005270
Clave InChI HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
Nombre IUPAC pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinone
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4875
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8016
Información de solubilidad Miscible with water and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone