Learn More
2-Pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-pirrolidinona se utiliza como derivado en productos farmacéuticos, como cotinina, doxapram, piracetam, povidona y etosuximida. Se utiliza como disolvente y como intermediario en polímeros, cartuchos de inyección de tinta, productos de tonos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua y otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Pyrrolidinone |
| Punto de fusión | 23°C to 25°C |
| Densidad | 1.12 |
| Punto de ebullición | 245°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.4875 |
| Cantidad | 2 kg |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,8016 |
| Información de solubilidad | Miscible with water and other organic solvents. |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 2-Pyrrolidinone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone