Learn More
2-Pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10299173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10299173 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10479440 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10489440 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10299173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132110025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-45-5
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00005270
Clave InChI HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
Nombre IUPAC pirrolidin-2-ona
SMILES C1CC(=O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1030g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4860 to 1.4880
Cantidad 2.5 L
Beilstein 21, 236
Índice Merck 15, 8130
Gravedad específica 1.103
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, chloroform, benzene,, ethyl acetate, carbon disulfide
Viscosidad 10.2 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa de baja fusión