Learn More
Ácido 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10536154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536154 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10727315 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 253315-06-9
Fórmula molecular C9H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 193.21
Número MDL MFCD09054869
Clave InChI BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 6622038
Nombre IUPAC ácido 2-pirrolidin-1-ilpirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 97%