Learn More
(2-Pirrolidina-1-ilfenil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10567494 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10337124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10158314 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44809CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 73051-88-4
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Clave InChI QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 13021765
Nombre IUPAC (2-pirrolidin-1-ilfenil)metanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 95%