Learn More
Ácido 2-pirrolidin-1-ilisonicotínico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11350677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11350677 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10670454 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350677 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 98088-04-1
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD04115212
Clave InChI PQLHQGBNMJTAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl isonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carboxylic acid, hydrochloride
PubChem CID 6484236
Nombre IUPAC ácido 2-pirrolidin-1-ilpiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.25
Porcentaje de pureza 90%