Learn More
2-Pirrolidin-1-ilisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10526324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10526324 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10631994 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50404CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-23-1
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Número MDL MFCD08690286
Clave InChI QPKFMHRNVDJMLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 18525845
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilpiridina-4-carbaldehído
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%